Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-Formylindole-6-carboxylate
OR2211-1G
OR2211-5G
OR2211-25G
APOSOR2211-1GEA
69.6
EUR
APOSOR2211-1G
APOSOR2211-5G
APOSOR2211-25G
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Schmelzpunkt: 220…224 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00216479 CAS-Nummer: 133831-28-4 |