2-Aminochinolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Quinolin-2-ylamine
OR22144-1G OR22144-250MG
APOSOR22144-1GEA 24.8 EUR
APOSOR22144-1G APOSOR22144-250MG
2-Aminochinolin 96%
2-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144.18
Siedepunkt: 305
Schmelzpunkt: 125…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038079
CAS-Nummer: 580-22-3
EINECS: 209-458-8