3(2H)-Pyridazinon 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3-dihydropyridazin-3-one, Pyridazin-3(2H)-one

OR2215-25G OR2215-5G OR2215-100G
APOSOR2215-25GEA 65.4 EUR
APOSOR2215-25G APOSOR2215-5G APOSOR2215-100G
3(2H)-Pyridazinon 95%
3(2H)-Pyridazinon
Formel: C₄H₄N₂O
Molecular Weight: 96,0874 g/mol
Siedepunkt: 101 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 98…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099605
CAS-Nummer: 504-30-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR