5-Methylpyridazin-3(2H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2216-5G
APOSOR2216-5GEA
201
EUR
APOSOR2216-5G
5-Methylpyridazin-3(2H)-one 98%
5-Methylpyridazin-3(2H)-one
Formel:
C5H6N2O Molecular Weight: 110,1139 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09743644 CAS-Nummer: 54709-94-3 |