Pentaerythrityltetrabromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
OR22172-100G
OR22172-25G
APOSOR22172-100GEA
382
EUR
APOSOR22172-100G
APOSOR22172-25G
Pentaerythrityltetrabromid 98%
Pentaerythrityltetrabromid
Formel:
C₅H₈Br₄ Molecular Weight: 387,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000210 CAS-Nummer: 3229-00-3 |