2-Amino-N-cyclohexylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2218-1G OR2218-250MG OR2218-5G
APOSOR2218-1GEA 58 EUR
APOSOR2218-1G APOSOR2218-250MG APOSOR2218-5G
2-Amino-N-cyclohexylbenzamid
2-Amino-N-cyclohexylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O
Schmelzpunkt: 153…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060339
CAS-Nummer: 56814-11-0