2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22185-100G OR22185-500G
APOSOR22185-100GEA 23.2 EUR
APOSOR22185-100G APOSOR22185-500G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₆N₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006098
CAS-Nummer: 56-06-4