4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
OR22199-1G OR22199-25G OR22199-5G
APOSOR22199-1GEA 52.2 EUR
APOSOR22199-1G APOSOR22199-25G APOSOR22199-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon 99%
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,1999 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017241
CAS-Nummer: 20628-06-2