4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2220-1G OR2220-100MG
APOSOR2220-1GEA 125 EUR
APOSOR2220-1G APOSOR2220-100MG
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Formel: C₈H₇N₃O
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059433
CAS-Nummer: 35219-13-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR