N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine
OR22222-1G
OR22222-5G
APOSOR22222-1GEA
39.3
EUR
APOSOR22222-1G
APOSOR22222-5G
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,2 g/mol Siedepunkt: 113…114 °C/30mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006362 CAS-Nummer: 5638-76-6 |