n-Octyl acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Acrylic acid n-Octyl ester
OR22271-100G
OR22271-25G
APOSOR22271-100GEA
377
EUR
APOSOR22271-100G
APOSOR22271-25G
n-Octyl acrylate 95%
n-Octyl acrylate
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 184,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048935 CAS-Nummer: 2499-59-4 |