2,5-Dibromterephthalsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dibromoterephtalic acid
OR22280-1G OR22280-5G OR22280-10G
APOSOR22280-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22280-1G APOSOR22280-5G APOSOR22280-10G
2,5-Dibromterephthalsäure
2,5-Dibromterephthalsäure
Formel: C₈H₄Br₂O₄
Molecular Weight: 323.9200 g/mol
Schmelzpunkt: 318 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204593
CAS-Nummer: 13731-82-3
UN: 1759
ADR: 8 III