1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22348-1G
OR22348-250MG
APOSOR22348-1GEA
306
EUR
APOSOR22348-1G
APOSOR22348-250MG
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₆H₁₃NO Molecular Weight: 235.29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022894 CAS-Nummer: 10511-51-0 |