Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-Lys(Boc)(Me)-OH, Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
OR2236-100MG OR2236-1G OR2236-250MG
APOSOR2236-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR2236-100MG APOSOR2236-1G APOSOR2236-250MG
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₆
Molecular Weight: 482,577 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01861332
CAS-Nummer: 951695-85-5