2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-on
OR22374-25G
OR22374-50G
OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA
279
EUR
APOSOR22374-25G
APOSOR22374-50G
APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon 99%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017243 CAS-Nummer: 90-24-4 |