5'-Chlor-2'-hydroxypropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22404-25G OR22404-5G
APOSOR22404-25GEA 509 EUR
APOSOR22404-25G APOSOR22404-5G
5'-Chlor-2'-hydroxypropiophenon
5'-Chlor-2'-hydroxypropiophenon
Formel: C₉H₉ClO₂
Schmelzpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00218579
CAS-Nummer: 2892-16-2