4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22416-1G OR22416-5G
APOSOR22416-1GEA 72.5 EUR
APOSOR22416-1G APOSOR22416-5G
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄HCl₂NO₂S
Schmelzpunkt: 169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00186468
CAS-Nummer: 131947-13-2