4,5-Dibrom-2-thenoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dibromthiophen-2-carbonsäure, 4,5-Dibrom-2-thiophencarbonsäure
OR22419-25G OR22419-5G
APOSOR22419-25GEA 284 EUR
APOSOR22419-25G APOSOR22419-5G
4,5-Dibrom-2-thenoesäure
4,5-Dibrom-2-thenoesäure
Formel: C₅H₂Br₂O₂S
Molecular Weight: 285,94 g/mol
Schmelzpunkt: 225…232 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039682
CAS-Nummer: 6324-10-3
EINECS: 228-683-2