Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
OR22442-1G OR22442-5G
APOSOR22442-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22442-1G APOSOR22442-5G
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Norbornane-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₂
Siedepunkt: 134…136 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 40 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167749
CAS-Nummer: 824-62-4
EINECS: 212-532-2
UN: 3261
ADR: 8,III