Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-γ-Abu-OMe.HCl
OR22446-100G
APOSOR22446-100GEA 58 EUR
APOSOR22446-100G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
Molecular Weight: 153,61 g/mol
Schmelzpunkt: 120…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043270
CAS-Nummer: 13031-60-2