2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2245-1G OR2245-5G OR2245-25G
APOSOR2245-1GEA 136 EUR
APOSOR2245-1G APOSOR2245-5G APOSOR2245-25G
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199,21 g/mol
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569245
CAS-Nummer: 40070-84-6