3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2247-500MG OR2247-250MG
APOSOR2247-500MGEA 0 EUR
APOSOR2247-500MG APOSOR2247-250MG
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09998721
CAS-Nummer: 1170019-97-2