tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Aminomethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
OR2249-1G OR2249-5G
APOSOR2249-1GEA 69.6 EUR
APOSOR2249-1G APOSOR2249-5G
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride 97%
tert-Butyl (azetidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride
Formel: C₉H₁₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 222.7100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752583
CAS-Nummer: 1170108-38-9