1-(4-Nitrophenyl)glycerin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22490-1G OR22490-5G
APOSOR22490-1GEA 0 EUR
APOSOR22490-1G APOSOR22490-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerin 99%
1-(4-Nitrophenyl)glycerin
Formel: C₉H₁₁NO₅
Schmelzpunkt: 93…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017037
CAS-Nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9