Adamantan-1-ylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane
OR22506-10G OR22506-25G OR22506-5G
APOSOR22506-10GEA 26.1 EUR
APOSOR22506-10G APOSOR22506-25G APOSOR22506-5G
Adamantan-1-ylessigsäure 98%
1-Adamantaneacetic acid
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194,27 g/mol
Schmelzpunkt: 137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074728
CAS-Nummer: 4942-47-6