6-Methylindol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Methyl-1H-indole

OR2254-5G OR2254-25G
APOSOR2254-5GEA 26.1 EUR
APOSOR2254-5G APOSOR2254-25G
6-Methylindol
6-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR