3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Pyridinemethanol, 3-hydroxy-, hydrochloride, 2-(hydroxymethyl)pyridin-3-ol, chloride, 3-Hydroxy-2-pyridinemethanol hydrochloride, 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
OR2259-1G
OR2259-5G
APOSOR2259-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2259-1G
APOSOR2259-5G
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride 95%
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₈ClNO₂ Molecular Weight: 161.585 g/mol Schmelzpunkt: 217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006349 CAS-Nummer: 14173-30-9 EINECS: 238-021-4 |