4-Decylaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22593-10G OR22593-1G OR22593-5G
APOSOR22593-10GEA 346 EUR
APOSOR22593-10G APOSOR22593-1G APOSOR22593-5G
4-Decylaniline hydrochloride
4-Decylaniline hydrochloride
Formel: C₁₆H₂₈ClN
Molecular Weight: 269.86 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00155303
CAS-Nummer: 175136-55-7