Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR22597-250MG OR22597-500MG OR22597-1G
APOSOR22597-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR22597-250MG APOSOR22597-500MG APOSOR22597-1G
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₆H₃ClNNaO₅S
Molecular Weight: 259,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024895
CAS-Nummer: 946-30-5