6-Chlor-2-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloropyridine-2-boronic Acid
OR2262-1G
OR2262-250MG
APOSOR2262-1GEA
252
EUR
APOSOR2262-1G
APOSOR2262-250MG
6-Chlor-2-pyridinboronsäure
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BClNO₂ Molecular Weight: 157.36 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08063028 CAS-Nummer: 652148-90-8 |