Chlor(dimethyl)phenylsilan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR22666-100G OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA 109 EUR
APOSOR22666-100G APOSOR22666-250G
Chlor(dimethyl)phenylsilan 95%
Chlor(dimethyl)phenylsilan
Formel: C₈H₁₁ClSi
Siedepunkt: 192…193 °C
Dichte: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000499
CAS-Nummer: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II