3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR22667-1G OR22667-250MG
APOSOR22667-1GEA 398 EUR
APOSOR22667-1G APOSOR22667-250MG
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyd
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyd
Formel: C₁₆H₁₆O₄
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 57230-04-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR