2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR22712-5G
OR22712-1G
APOSOR22712-5GEA
580
EUR
APOSOR22712-5G
APOSOR22712-1G
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde
Formel:
C₇H₆N₂O₂ Molecular Weight: 150,137 g/mol Schmelzpunkt: 227…232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
28648-78-4 UN: 1759 ADR: 8,III |