4,6-Dichlorpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR22727-100G OR22727-25G OR22727-500G
APOSOR22727-100GEA 43.5 EUR
APOSOR22727-100G APOSOR22727-25G APOSOR22727-500G
4,6-Dichlorpyrimidin 98%
4,6-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molecular Weight: 148.98 g/mol
Siedepunkt: 176 °C
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Dichte: 1.734
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006109
CAS-Nummer: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
UN: 3263
ADR: 8 II