2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyd  95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 65.4 EUR
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyd  95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148.16 g/mol
Siedepunkt: 88…89 °C/0.1mmHg
Dichte: 1.177 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068058
CAS-Nummer: 55745-70-5