1-Benzyl-3-methyl-4-piperidinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Benzyl-3-methyl-4-piperidone
OR22901-100G
APOSOR22901-100GEA
95.7
EUR
APOSOR22901-100G
1-Benzyl-3-methyl-4-piperidinon 97%
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formel:
C₁₃H₁₇NO Molecular Weight: 203,2800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044806 CAS-Nummer: 34737-89-8 EINECS: 252-176-5 UN: 2735 ADR: 8,III |