Tropin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol

OR22908-100G OR22908-500G
APOSOR22908-100GEA 72.5 EUR
APOSOR22908-100G APOSOR22908-500G
Tropin
Tropin
Formel: C₈H₁₅NO
Molecular Weight: 141,21 g/mol
Siedepunkt: 232…234 °C
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00180667
CAS-Nummer: 120-29-6
EINECS: 204-384-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR