(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR22930-100G
OR22930-1KG
OR22930-500G
APOSOR22930-100GEA
112
EUR
APOSOR22930-100G
APOSOR22930-1KG
APOSOR22930-500G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on 97+%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109.1259 g/mol Siedepunkt: 102…106 °C/0.25mmHg Schmelzpunkt: 54…58 °C Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213364 CAS-Nummer: 49805-30-3 EINECS: 421-830-0 |