tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22958-1G
OR22958-5G
OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA
21.9
EUR
APOSOR22958-1G
APOSOR22958-5G
APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Formel:
C₉H₁₃NO₂S Molecular Weight: 199.2700 g/mol Schmelzpunkt: 151…152 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02677742 CAS-Nummer: 56267-50-6 |