tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl thiophen-3-ylcarbamate, 3-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22965-1G
OR22965-5G
OR22965-10G
APOSOR22965-1GEA
33.5
EUR
APOSOR22965-1G
APOSOR22965-5G
APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Formel:
C₉H₁₃NO₂S Molecular Weight: 199,27 g/mol Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01928808 CAS-Nummer: 19228-91-2 |