4-Brom-o-phenylendiamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR22977-100G OR22977-25G OR22977-5G
APOSOR22977-100GEA 115 EUR
APOSOR22977-100G APOSOR22977-25G APOSOR22977-5G
4-Brom-o-phenylendiamin 99%
4-Brom-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02660622
CAS-Nummer: 1575-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III