5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxacillin Related Compound C
OR22978-5G OR22978-25G
APOSOR22978-5GEA 24.8 EUR
APOSOR22978-5G APOSOR22978-25G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molecular Weight: 203.197 g/mol
Schmelzpunkt: 191…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003153
CAS-Nummer: 1136-45-4
EINECS: 214-497-9