4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
OR23001-100G
OR23001-25G
OR23001-5G
APOSOR23001-100GEA
60.9
EUR
APOSOR23001-100G
APOSOR23001-25G
APOSOR23001-5G
4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇BrN₂ Molecular Weight: 175,03 g/mol Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005242 CAS-Nummer: 3398-16-1 EINECS: 222-263-2 |