2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
OR23003-25G OR23003-100G
APOSOR23003-25GEA 66.7 EUR
APOSOR23003-25G APOSOR23003-100G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbonsäure
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Schmelzpunkt: 133…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463509
CAS-Nummer: 4442-54-0