2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
OR23005-5G
APOSOR23005-5GEA 0 EUR
APOSOR23005-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₇ClO₄S
Molecular Weight: 234,66 g/mol
Schmelzpunkt: 65…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02677681
CAS-Nummer: 63758-12-3
UN: 3261
ADR: 8,II