6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
OR23006-1G
OR23006-250MG
OR23006-5G
APOSOR23006-1GEA
109
EUR
APOSOR23006-1G
APOSOR23006-250MG
APOSOR23006-5G
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
6-Bromoacetyl-1,4-benzodioxane
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ Schmelzpunkt: 114…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00099402 CAS-Nummer: 4629-54-3 UN: 1759 ADR: 8 III |