3,4-(Ethylendioxy)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanamine
OR23012-1G OR23012-5G
APOSOR23012-1GEA 101 EUR
APOSOR23012-1G APOSOR23012-5G
3,4-(Ethylendioxy)benzylamin 95%
3,4-(Ethylendioxy)benzylamin
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 165,1891 g/mol
Siedepunkt: 105…110 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02677684
CAS-Nummer: 17413-10-4
EINECS: 241-440-5
UN: 2735
ADR: 8,III