2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid, 1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
OR23013-1G OR23013-10G OR23013-25G
APOSOR23013-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23013-1G APOSOR23013-10G APOSOR23013-25G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonsäure
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239415
CAS-Nummer: 4442-53-9
EINECS: 224-670-0