1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
OR2302-1G OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA 31.9 EUR
APOSOR2302-1G APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester 95%
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₁BO₂
Molecular Weight: 208.1049 g/mol
Siedepunkt: 125 °C/0.23mmHg
Dichte: 0.968 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663845
CAS-Nummer: 141091-37-4