Furfurylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Furfuryl)methanol, Furfurol
OR23024-1KG
OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA
179
EUR
APOSOR23024-1KG
APOSOR23024-250G
Furfurylalkohol
Furfurylalkohol
Formel:
C₅H₆O₂ Molecular Weight: 98.1 g/mol Siedepunkt: 170 °C Schmelzpunkt: –29 °C Dichte: 1.135 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003252 CAS-Nummer: 98-00-0 UN: 2874 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04326 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...